Merck
QBD10224
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®5-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C22H32N2O13/c25-17-1-2-18(26)23(17)36-21(29)5-7-31-9-11-33-13-15-35-16-14-34-12-10-32-8-6-22(30)37-24-19(27)3-4-20(24)28/h1-16H2
Klucz InChI
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Bis-dPEG®5-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3