Merck
QBD10954
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H64N2O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
884.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
Klucz InChI
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Bis-986913-NHS jest homobifunkcyjnym produktem sieciującym 9869, który umożliwia koniugację z dwiema różnymi cząsteczkami, z których każda zawiera wolne aminy. Pojedyncza masa cząsteczkowa 9869 (50,1 Å) zapewnia precyzyjną kontrolę odległości między sprzężonymi ugrupowaniami. Wersje estrowe N-hydroksysukcynoimidu(NHS) są wysoce reaktywne wobec wolnych amin.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)