Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (enzymatic) | assay - | assay - | assay ≥95% |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) | Gene Information human ... ESR1(2099), ESR2(2100) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?