Przejdź do
E3257
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Synonim(y):
Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9167119
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
color
white to off-white
solubility
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL, DMF: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20N2O12/c21-11-1-2-12(22)19(11)31-17(27)7-5-15(25)29-9-10-30-16(26)6-8-18(28)32-20-13(23)3-4-14(20)24/h1-10H2
InChI key
QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester) has been used as a cross-linking agent.
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a homobifunctional, cleavable cross-linking reagent. It is mainly coupled to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). The linkage provides a 12-atom spacer.
Features and Benefits
The ethylene glycol linkage is cleavable by hydroxylamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
859698597615961
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angela M Ingraham et al.
Annals of surgery, 270(2), 270-280 (2018-04-03)
To examine national adherence to emergency general surgery (EGS) best practices. There is a national crisis in access to high-quality care for general surgery emergencies. Acute care surgery (ACS), a specialty leveraging strengths of trauma systems, may ameliorate this crisis.
Evgeniy V Petrotchenko et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 4(8), 1167-1179 (2005-05-20)
An emerging approach for studying protein-protein interaction in complexes is the combination of chemical cross-linking and mass spectrometric analysis of the cross-linked peptides (cross-links) obtained after proteolysis of the complex. This approach, however, has several challenges and limitations, including the
Jin-Woo Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 8060-8060 (2017-08-16)
Plant homeodomain finger protein 20 (PHF20), a methyl lysine effector protein, is a component MOF-NSL lysine acetyltranferase complex. Global deletion of PHF20 has shown spinal bone defects and reduced skeletal formation. However, the molecular basis of PHF20 involved in skeletal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E3257-250MG04061832346489
E3257-1G04061826116739