Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.26
UNSPSC Code:
12161502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8575145
Assay:
≥97.0% (CHN)
Form:
lumps
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
lumps
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
InChI key
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Homobifunctional cross-linking reagent; e.g. isolation of insulin receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lumps | form - | form powder | form lumps |
| assay ≥97.0% (CHN) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (NMR) | assay ≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?