Key Documents
RAB0709
Sigma-Aldrich
Human LHB / Lutropin Subunit Beta ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 140 pg/mL
standard curve range: 156.3-10000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LHB(3972)
Opis ogólny
The antibody pair provided in this kit recognizes human Lutropin Subunit Beta.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ferdinand Ngoula et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 37-37 (2020-03-17)
The present study was designed to evaluate the effects of heat that induces oxidative stress on reproduction organ weight and serum biochemical, testes structure, and function in male guinea pig (Cavia porcellus). Forty-eight male guinea pigs with an average weight
Marie Alfrede Mvondo et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 275-275 (2020-09-13)
Myrianthus arboreus P. Beauv. (Cecropiaceae) is a medicinal plant used to treat female infertility. The aqueous extract of M. arboreus leaves was found to improve the fertility of healthy female Wistar rats. In the present study, we proposed evaluating the
Mengnan Zeng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-13)
The aim of this study was to investigate the estrogen-like effects of 2-phenylacetamide (PA), which is the main compound isolated from the seeds of Lepidium apetalum Willd (LA). Results showed that LA and PA could promote the proliferation of MCF-7
Xiaoyu Tu et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 16(1), 44-44 (2018-05-08)
LepR tyrosine site mutation mice (Y123F) exhibit decreased serum E2 levels, immature reproductive organs, infertility as well as metabolic abnormalities. Although the actions of leptin and lepR in the control of reproductive function are thought to be exerted mainly via
Håkan Andersson et al.
Toxicology and applied pharmacology, 329, 85-95 (2017-05-31)
Naloxegol is an opioid antagonist which has been developed for the treatment of patients with opioid induced constipation. In the nonclinical safety program naloxegol was shown to have a very benign toxicity profile. In the rat, but not the mouse