77730
Gram Staining Kit
for microscopy, used for differentiation of bacteria on the basis of their gram nature.
Synonim(y):
Bacteria Staining Kit according to Gram
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
agency
according to GB 4789.30-2016
linia produktu
BioChemika
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbe id | staining: suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
przydatność
bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
94448 Gram′s crystal violet Solution
90107 Gram′s iodine Solution
75482 Gram′s Decolorizer Solution
94635 Gram′s safranin Solution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Laevis frog Oocytes in Murine Models of Melanoma, Traumatic Brain Injury and
Experimental Skin Wrinkling
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Protokoły
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.