Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,00 zł
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to very dark brown
refractive index
n20/D 1.335
density
1.005 g/mL at 20 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, bacteria
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for microscopy, bacteria | suitability - | suitability suitable for microscopy | suitability suitable for microscopy |
| color brown to very dark brown | color purple to very dark purple | color - | color red to very dark red |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s iodine solution
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90107-250ML-F | 04061833245781 |
| 90107-2.5L-F | 04061833245774 |