Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Nazwa produktu
o-Phenylenediamine, tablet, 20 mg substrate per tablet
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
form
tablet
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
fluorescence
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tablet, 20 mg substrate per tablet | description flaked, 99.5% | description sublimed, ≥99% | description analytical standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form powder | form sublimed | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| fluorescence λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) |
| vapor pressure 0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?