Merck
694975
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Synonim(y):
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
Wybierz wielkość
1 G
93,90 zł
93,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
93,90 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
606074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
93,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
sublimed
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
ciąg SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Klucz InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
o-Phenylenediamine can be used in the synthesis of:
  • Various benzimidazole derivatives that are structural units of several bioactive drug substances and pigments.[1]
  • N-doped colloidal graphene quantum dots (QDs), which can electrochemically catalyze the oxygen reduction reactions.[2]
  • N-doped graphene nanoplatelets from simple solution edge-functionalization for n-type field-effect transistors.[3]
  • N-heteroacenes (azaacenes) that are good candidates as active materials for organic thin film transistors.[4][5][6]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Versatile 2, 7-substituted pyrene synthons for the synthesis of pyrene-fused azaacenes.
More S, et al.
Organic Letters, 14(16), 4170-4173 (2012)
Pyrazinacenes: Aza Analogues of Acenes.
Richards GJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(23), 8914-8923 (2009)
Extension of N?Heteroacenes through a Four?Membered Ring.
Yang S, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6637-6642 (2016)
Nitrogen-doped colloidal graphene quantum dots and their size-dependent electrocatalytic activity for the oxygen reduction reaction.
Li Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18932-18935 (2012)
Nitrogen-doped graphene nanoplatelets from simple solution edge-functionalization for n-type field-effect transistors.
Chang DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(24), 8981-8988 (2013)
Produkty
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.