Merck
P23938
Sigma-Aldrich
o-Phenylenediamine
flaked, 99.5%
Synonim(y):
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
Wybierz wielkość
5 G
214,00 zł
100 G
483,00 zł
500 G
769,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
214,00 zł
100 G
483,00 zł
500 G
769,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
606074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.5%
Formularz
powder
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
ciąg SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Klucz InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
o-Phenylenediamine can be used:
  • To prepare quinoxalines, benzimidazoles, and 1H-1,5-benzodiazepines by condensing with aryl aldehydes or ketones.[1]
  • In the H2O mediated one-pot preparation of 1,2-disubstituted benzimidazoles by reacting with aldehydes in the presence of trimethylsilyl chloride.[2]
  • In the copper-catalyzed synthesis of alkyne substituted quinoxalines by reacting with terminal alkynes.[3]
  • In the preparation of 1,5-benzodiazepine derivatives by reacting with different ketones under neat reaction conditions via ytterbium trichloride catalyzed condensation reaction.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses of Benzimidazoles, Quinoxalines and 3, 3-Dihydro-1H-1, 5-benzodiazepines Starting from o-Phenylenediamine
Yong Cui, et al.
Chin. J. Chem., 23(5), 589-595 (2005)
Efficient Synthesis of 1, 5-Benzodiazepine Derivatives by Ytterbium Trichloride-Catalyzed Condensation of o-Phenylenediamine and Ketones
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 36(4), 457-464 (2006)
Water mediated chemoselective synthesis of 1, 2-disubstituted benzimidazoles using o-phenylenediamine and the extended synthesis of quinoxalines
Wan J, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1633-1637 (2009)
Galber Rodrigues Araujo et al.
Arthritis research & therapy, 17, 168-168 (2015-06-24)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects around 1% of the human population worldwide. RA diagnosis can be difficult as there is no definitive test for its detection. Therefore, the aim of this study was to
Hai-Long Wang et al.
Acta tropica, 137, 58-66 (2014-05-13)
Nasal vaccination is an effective therapeutic regimen for preventing certain infectious diseases. The mucosal immune response is important for resistance to Toxoplasma gondii infection. In this study, we evaluated the immune responses elicited in BALB/c mice by nasal immunisation with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf