Przejdź do
A3294
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Bovine Serum Albumin
Synonim(y):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9460,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
protease, none detected
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is abundantly present in human plasma. Increased levels of albumin result in dehydration. Albumin turnover is usually found in children with iron deficiency anemia. It is a predictive indicator for liver disease.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • to block non-specific binding of the antibodies
  • as a component of activating medium for inducing sperm motility
  • to determine the protein concentration of the bacteriocin by the bicinchoninic acid (BCA) method
Biochem/physiol Actions
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Features and Benefits
  • Heat shock fractionated
  • Protease-free
Preparation Note
Prepared using heat shock fractionation
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3059B2064A3912
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does BSA 3294 Contain Fatty acid and globulin?
    1 answer
    1. This product is prepared by heat-shock fractionation which tends to yield a higher purity of Fraction V Albumin. The product is not tested for the presence of globulins or fatty acids on a lot-to-lot basis. However, historical information indicates the presence of fatty acids with low to no IgG detected. Alpha-globulin has been detected in the past.
      Helpful?
  2. こちらのBSAはシグナル配列(N末端からの18AA)が切断されているものと考えてよいでしょうか。
    1 answer
    1. The signal sequence is not determined for Bovine Serum Albumin products. The signal/target sequence for BSA is most often associated with the preproalbumin in vivo. See the link below, section 3.1, for further information.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401331/
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews