Przejdź do
P4922
Phosphate-Citrate Buffer with Sodium Perborate
capsule
Synonim(y):
PCR Buffer with Sodium Perborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 caps
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
100 caps
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
capsule
Quality Segment
pH
4.5-5.5
solubility
water: soluble
Application
Phosphate-citrate buffer with sodium perborate has been used as a substrate buffer in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Empty the contents of one capsule in 100 mL of deionized water and dissolve. The contents of one capsule yields 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.03% sodium perborate as a substitute for H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4809C3041C7254
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
capsule
form
tablet
form
capsule
form
powder
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water, high purity: 1 capsule/100 mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL
pH
4.5-5.5
pH
4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water)
pH
9.3-9.9
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10332-33-9
CAS No.
10332-33-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the storage condition for this product?
    1 answer
    1. The product should be stored at room temperature.