Przejdź do
1.07243
1,2-fenylenodiamina
GR for analysis
Synonim(y):
1,2-diaminobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,2-(NH2)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-430-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
540 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
257 °C/1013 hPa
mp
99-103 °C
transition temp
flash point 110 °C
solubility
54 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza imin z reakcji sprzęgania alkoholi i amin katalizowana przez bezfosfinowe kompleksy kobaltu(II)...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie 1,2-fenylenodiaminy w układach katalitycznych, wykazując jej skuteczność w syntezie imin, które mają kluczowe znaczenie w różnych zastosowaniach syntetycznych (Mahato et al., 2024).
  • Detekcja owalbuminy i GSH za pomocą 5′-fosforanu pirydoksalu, tetradentanowej zasady Schiffa i jej zastosowania z wykorzystaniem fluorescencji miedzi(II)...: Badania pokazują zastosowanie ligandów opartych na 1,2-fenylenodiaminie w tworzeniu czułych sond fluorescencyjnych do zastosowań bioanalitycznych (Dhanshri et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (HClO₄): ≥ 99,0%
Tożsamość (IR): pozytywny wynik testu
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 99 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 103 °C
Popiół siarczanowy: ≤ 0,25%
Woda (K. F.): ≤ 1,0%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-fenylenodiamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup