Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 822,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 2 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?