Kluczowe dokumenty
N3641
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside
chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-nitrophenyl-ARA
Wybierz wielkość
522,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
522,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside, ≥98% (TLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
methanol: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1
Klucz InChI
DUYYBTBDYZXISX-UKKRHICBSA-N
Zastosowanie
- as a substrate for α-arabinofuranosidase in an enzymatic assay to determine glycosidase activities in Oenococcus oeni strains[1]
- to determine the enzymatic activity of α-arabinofuranosidase[2]
- as a p-nitrophenol linked substrate to determine its activity in Aspergillus niger NW249 culture filtrate[3]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)