Przejdź do
N2132
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
≥98%
Synonim(y):
PNPX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-897-1
Beilstein/REAXYS Number:
90066
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
greener alternative product score
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Enhanced Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside has been used as a substrate to assay the activity of β-xylosidase.PMID 15126700PMID 21592333 It has also been used in the pharmaceutical inhibition of heparan sulfate proteoglycan (HSPG) biosynthesis.PMID 33288734
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7244P1152705977
description
≥98%
description
Glu:Tyr (4:1), mol wt 5,000-20,000
description
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
description
97%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
97%
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)