Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-572-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside, α-xylosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for α-xylosidase
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?