Przejdź do
N1752
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside
powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.39
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI key
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside may be used as a substrate for determining β-lactosidase activity and for determining the substrate specificity for β-glucosidase from the yeast Debaryomyces hansenii. It has also been used as a substrate for cellobiohydrolase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0877N7006N5885
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)