Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside, arabinosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside may be used: as a 4-nitrophenyl-glycoside substrate to study the substrate activities of TlAbf51 by determining the arabinofuranosidase (Abf) activity in standard conditions.[1] It may also be used to determine the activity of α-L-arabinofuranosidase spectrophotometrically.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL | solubility ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL | solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility methanol: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?