Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
water: 1 mg/mL (dark blue)
suitability
suitable for nucleic acid staining
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
- Less hazardous than staining with ethidium bromide
- Viewable in visible light
- Fast and easy to use
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for nucleic acid staining | suitability - | suitability - | suitability - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| solubility water: 1 mg/mL (dark blue) | solubility ethanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue | solubility ethanol: insoluble ≤1% | solubility H2O: 4mg/4ml |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue hydrate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?