Przejdź do
X4126
Xylene Cyanol FF
BioReagent, Molecular Biology
Synonim(y):
Acid blue 147, Cyanol FF, XC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.61
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-167-5
Colour Index Number:
42135
MDL number:
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
suitability
suitable for nucleic acid staining
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=CC(=N\CC)\C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23-;
InChI key
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
General description
Xylene cyanol is often used as a tracking dye during agarose or polyacrylamide gel electrophoresis. It has a slight negative charge and will migrate the same direction as DNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition.
Application
Xylene Cyanol FF is used as a:
  • histological stain and as tracker dye in DNA sequencing and electrophoresis[1][2]
  • gel-loading dye
  • formamide RNA loading dye
  • tracking dye in native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) loading buffer
Biochem/physiol Actions
Xylene Cyanol FF acts as nucleic acid stain.
Preparation Note
A 6x Gel Loading Buffer can be made using standard recipes, including 0.05% xylene cyanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3269335940205486
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
indicator grade
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylene Cyanol FF
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)