Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
523,00 zł
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark brown to very dark brown
mp
120-124 °C (lit.)
λmax
415 nm (2nd), 598 nm
ε (extinction coefficient)
≥20000 at 596-603 nm in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1(C)Nc2cccc3c(ccc(N1)c23)\N=N\c4ccc(\N=N\c5ccccc5)c6ccccc46
InChI
1S/C29H24N6/c1-29(2)30-26-14-8-13-22-25(17-18-27(31-29)28(22)26)35-34-24-16-15-23(20-11-6-7-12-21(20)24)33-32-19-9-4-3-5-10-19/h3-18,30-31H,1-2H3/b33-32+,35-34+
InChI key
YCUVUDODLRLVIC-VPHDGDOJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified by the BSC | description Dye content 60 % | description certified by the BSC, BioXtra | description certified by the BSC, Dye content 90 % |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| color dark brown to very dark brown | color - | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?