Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
form
powder
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for nucleic acid electrophoresis | suitability - | suitability suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers) | suitability - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) titration: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenol Blue sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?