Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 123,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
123,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~40%
packaging
glass bottle of 100 g, glass bottle of 25 g, glass bottle of 5 g
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792)
General description
Application
- in cell viability assay
- to stain plant tissue in order to to visualize cell death
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥80% (HPLC), Dye content 60 % | description 0.4%, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Technical grade |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL |
| application(s) cell analysis | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypan Blue
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
72-57-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?