Przejdź do
S7025
50 bp DNA Step Ladder
for DNA electrophoresis
Synonim(y):
DNA Ladder, Step Ladder, 50 bp, 17 Fragments, 50-3000 bp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s 50 bp DNA Step Ladder contains 17 blunt-ended fragments consisting of 50 bp repeats from 50 to 500 bp, 100 bp repeats from 600 to 900 bp, and 1 kb repeats from 1 to 3 kb. For NA electrophoresis, 10 μl of the marker should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel. Suitable for Northern and Southern blotting.
Application
Suitable for size determination of PCR-generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
Other Notes
Contains blunt-ended fragments of DNA, 50-500 bp by 50, 600-900 bp by 100, and 1000-3000 bp by 1000 (17 bands).
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s 50 bp DNA Step Ladder is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM NaCl, and 1 mM EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3812P9577D3937
form
liquid
form
(liquid)
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
100 uses
usage
sufficient for 100 loads
usage
sufficient for 50 uses
usage
100 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
NA electrophoresis
NA electrophoresis, ladder, marker
-
NA electrophoresis, ladder, marker
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)