Przejdź do
A76109
3-Amino-1-propanesulfonic acid
97%
Synonim(y):
3APS, Homotaurine, Tramiprosate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
159,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-977-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
159,00 zł
Cena katalogowa212,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
293 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, sulfonic acid
SMILES string
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
InChI key
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Important gabamimetic agent-evokes neurological responses similar to those elicited by γ-aminobutyric acid (GABA).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000116PHR2822
description
97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
293 °C (dec.) (lit.)
mp
293 °C (dec.) (lit.)
mp
293 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
-
form
solid
functional group
amine, sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What other solvent can dissolve this compound besides water?
    1 answer
    1. This compound can also be dissolved in DMSO. However, the concentration at which it can be dissolved in DMSO has not been determined.
      Helpful?
  2. In which solvent,this compound dissolved except water?
    1 answer
    1. This chemical can also be solubilized in DMSO. The concentration at which it can be solubilized in DMSO is not determined.