Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42021308
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-923-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3689338
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
loss
≤0.5% loss on drying
mp
202 °C (dec.) (lit.), ~203 °C (dec.)
functional group
thioester
SMILES string
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (HTL-HCl) is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Application
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride may be used in the preparation of:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ≥98% (TLC) | description 98% | description ≥95.0% |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥95.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| mp ~203 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.) | mp 185 °C | mp 109-111 °C (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) |
| functional group thioester | functional group - | functional group thioester, amide | functional group - |
| loss ≤0.5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?