Przejdź do
I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Synonim(y):
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5730,00 zł
4870,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
solid
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ibotenic acid, ~95%, solid
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication), 0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL, 0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
SMILES string
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ibotenic acid has been used to perform surgery in adult male zebra finches (Taeniopygia guttata) to study reversing reinforcement-induced vocal changes.
Ibotenic acid has been used as a neurontoxin in rats. It has also been used in inducing a primary permanent lesion monkey cortex M1 neurons.
Biochem/physiol Actions
Non-selective agonist with preference for NMDA glutamate receptors; neurotoxin.
Non-selective agonist with preference for NMDA glutamate receptors; neurotoxin; neuroexcitatory amino acid originally isolated from Amanita species.
Ibotenic acid is an analog of glutamate. It is involved in the excitation of cell bodies and destroys the thalamic reticular nucleus (NRT). It induces high calcium influx leading to neuronal injury. Ibotenic acid is used to induce neurodegeneration due to its excitotoxic functionality.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D129S7422A6566
description
~95%, solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
BioXtra, ≥99.0%
description
≥98% (TLC), solid
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
~95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication), 0.1 M HCl: 4.7 mg/mL, 0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white
Gene Information
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibotenic acid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)