Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4Se2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.09
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Seleno-DL-cystine, powder
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
mp
222 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C[Se][Se]CC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
JULROCUWKLNBSN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?