Kluczowe dokumenty
GE28-9365-50
GSTPrep Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-50
Wybierz wielkość
1 PKG
4750,00 zł
4750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
4750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pkg of 20 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-50
Parametry
<10 mL/min flow rate
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
GSTPrep FF 16/10 to wstępnie zapakowana, gotowa do użycia kolumna zawierająca Glutathione Sepharose 4 Fast FLow przeznaczona do jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST).
Zastosowanie
Glutathione Sepharose 4 Fast FLow jest przeznaczony do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych GST, innych S-transferaz glutationowych i białek zależnych od glutationu. Łagodne warunki elucji zachowują antygenowość i funkcję białek.
Cechy i korzyści
  • Szybkie i łatwe, jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST.
  • Wiąże ok. 200 mg rekombinowanego GST/kolumnę
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka.
  • Prosta obsługa za pomocą pompy lub systemu chromatograficznego, takiego jak konstrukcja ÄKTA®.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
GSTPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.