GE27-0846-01
Thrombin Protease
Cytiva 27-0846-01
Synonim(y):
Proteolytic Enzyme, Thrombin Activity, Thrombin Enzyme
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 500 units
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-0846-01
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thrombin is a protease used to digest fusion proteins prepared from pGEX vectors (see pGEX Vectors (GST Gene Fusion System)) containing the recognition sequence for thrombin (pGEX-1lT, pGEX-2T, pGEX-2TK, pGEX-4T-1, pGEX-4T-2, and pGEX-4T-3).
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Enables the site-specific cleavage of fusion proteins containing an accessible thrombin recognition sequence
- Purified from bovine plasma; functionally free of other clotting factors, plasminogen, and plasmin
- Can be used either following affinity purification or while fusion proteins are bound to Glutathione Sepharose™ 4B, Glutathione Sepharose™ High Performance, or Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protokoły
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Na tej stronie opisano charakterystykę wektorów ekspresji pGEX używanych z produktami Cytiva.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.