Kluczowe dokumenty
GE17-5132-01
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-5132-01, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
3940,00 zł
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5132-01
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wiązanie GST z glutationem jest zależne od szybkości przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne do rozważenia podczas ładowania próbki i elucji.
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, 25 mL
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity medium for fast, one-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged proteins. Provides good flow properties, excellent for scale-up.
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is used for the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other S-tranferases or glutathione-dependent proteins. Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function. Sepharose 4 Fast Flow provides good flow properties and is excellent for scaling up.
Cechy i korzyści
  • Fast, one-step purification of GST-tagged proteins
  • Mild elution conditions preserving protein antigenicity and function
  • For scale-up due to high flow properties
  • Glutathione coupled to Sepharose 4 Fast Flow via a 10-carbon spacer arm
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Luis J García-Rodríguez et al.
Current biology : CB, 29(9), 1536-1544 (2019-04-23)
For proper chromosome segregation in mitosis, sister kinetochores must interact with microtubules from opposite spindle poles (chromosome bi-orientation) [1, 2]. To promote bi-orientation, Aurora B kinase disrupts aberrant kinetochore-microtubule interactions [3-6]. It has long been debated how Aurora B halts this
Produkty
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
Zobacz wszystko