Kluczowe dokumenty
GE17-5130-02
GSTrap Fast Flow
Cytiva 17-5130-02, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.25
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5130-02
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny GSTrap FF to wstępnie zapakowane kolumny Glutathione Sepharose Fast FLow do szybkiego, wygodnego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST).
Zastosowanie
Białka znakowane GST* mogą być oczyszczane bezpośrednio z lizatów bakteryjnych poddanych wstępnej obróbce przy użyciu GSTrapTM FF. Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka. W razie potrzeby rozszczepienie białka od GST można osiągnąć przy użyciu proteazy specyficznej dla miejsca, której sekwencja rozpoznawania znajduje się bezpośrednio przed miejscem wielokrotnego klonowania na plazmidach pGEX. Białka znakowane GST mogą być wykrywane przy użyciu metod kolorymetrycznych lub immunologicznych. Podłoże Glutathione SepharoseTM 4 Fast Flow jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest doskonałym wyborem do zwiększania skali. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak projekt ÄKTATM lub system FPLCTM.
Cechy i korzyści
  • Szybkie i proste jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST.
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka.
  • Łatwe skalowanie poprzez szeregowe łączenie kolumn.
  • Sepharose 4 Fast FLow zapewnia dobre właściwości fLow.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
GSTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protokoły
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko