Kluczowe dokumenty
GE17-5131-02
GSTrap Fast Flow
Cytiva 17-5131-02, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna GSTrap
Wybierz wielkość
1 PKG
7270,00 zł
7270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
7270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5131-02
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Kolumny GSTrap FF to wstępnie zapakowane kolumny Glutathione Sepharose Fast Flow do szybkiego, wygodnego, jednoetapowego oczyszczania białek znakowanych S-transferazą glutationową (GST).
Białka znakowane GST* mogą być oczyszczane bezpośrednio ze wstępnie traktowanych lizatów bakteryjnych przy użyciu GSTrap FF. Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka. W razie potrzeby, odcięcie białka od GST można osiągnąć przy użyciu proteazy specyficznej dla miejsca, której sekwencja rozpoznawania znajduje się bezpośrednio przed miejscem wielokrotnego klonowania na plazmidach pGEX. Białka znakowane GST mogą być wykrywane przy użyciu metod kolorymetrycznych lub immunologicznych. Podłoże Glutathione Sepharose 4 Fast Flow jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest doskonałym wyborem do zwiększania skali. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak AKTA Design lub FPLC System.
* Zobacz sekcję dotyczącą informacji licencyjnych w naszych warunkach.
Cechy i korzyści
  • Szybkie i proste jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST.
  • Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka.
  • Łatwe skalowanie poprzez szeregowe łączenie kolumn.
  • Sepharose 4 Fast Flow zapewnia dobre właściwości przepływu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
GSTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protokoły
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
Zobacz wszystko