Kluczowe dokumenty
GE17-0756-05
Glutathione Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-05, pack of 100 mL
Synonim(y):
affinity chromatography resin, GST-tagged proteins purification
Wybierz wielkość
1 PKG
9770,00 zł
9770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
9770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
9770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0756-05
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
4-13
Zakres roboczy
4-13
pojemność
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wiązanie GST z glutationem zależy od szybkości przepływu, a niższe szybkości przepływu często zwiększają zdolność wiązania. Jest to ważne do rozważenia podczas ładowania próbki i elucji.
Glutathione Sepharose 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
GST-tagged proteins and other glutathione S-transferases or glutathone-dependent proteins can be purified directly from bacterial lysates using Glutathione Sepharose 4B. Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity.
Cechy i korzyści
  • High capacity single step purification of recombinant glutathione S-transferase (GST) tagged proteins
  • Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity and functionality.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sajjan Koirala et al.
Cell reports, 32(3), 107922-107922 (2020-07-23)
Spatiotemporal control of Wnt/β-catenin signaling is critical for organism development and homeostasis. The poly-(ADP)-ribose polymerase Tankyrase (TNKS1) promotes Wnt/β-catenin signaling through PARylation-mediated degradation of AXIN1, a component of the β-catenin destruction complex. Although Wnt/β-catenin is a niche-restricted signaling program, tissue-specific
Produkty
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
Protokoły
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
Ta strona opisuje enzymatyczną detekcję białek znakowanych GST za pomocą modułu detekcji GST firmy Cytiva.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
Zobacz wszystko