GE17-5131-01
GSTrap™ Fast Flow
Cytiva 17-5131-01, pack of 1 × 5 mL
Wybierz wielkość
1750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1750,00 zł
Polecane produkty
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5131-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>10 mg/mL binding capacity
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Szybkie i proste jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST.
- Łagodne warunki elucji zachowujące antygenowość i funkcję białka.
- Łatwe skalowanie poprzez szeregowe łączenie kolumn.
- Sepharose™ 4 Fast FLow zapewnia dobre właściwości fLow.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protokoły
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.