Kluczowe dokumenty
GE28-9365-51
Hisprep Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-51
Synonim(y):
16/10 Hisprep, Kolumna Hisprep, Kolumna Hisprep Fast Flow
Wybierz wielkość
1 PKG
3160,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-51
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni2+-stripped medium.)
pojemność
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HisPrep FF 16/10 is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow. The column is an excellent choice for preparative, scale-up purification of histidine-tagged recombinant proteins.
HisPrep FF 16/10 columns are prepacked with Ni Sepharose 6 Fast Flow for scale-up purification of histidine-tagged proteins. Ni Sepharose 6 Fast Flow consists of 90 ?m beads of highly cross-linked agarose, to which a chelating ligand has been immobilized. This chelating ligand is charged with Ni2+ ions, the first-choice metal ion for purifying most histidine-tagged proteins. The negligible leakage of Ni2+ ions ensures reliable capture of histidine-tagged proteins in repeated IMAC purifications.
Cechy i korzyści
  • Optimized for convenient scale-up purification of histidine-tagged proteins.
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives.
  • Negligible leakage of Ni2+.
  • High binding capacity, approx. 40 mg/mL medium.
  • Convenient and time-saving 20 mL prepacked HiPrep format.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
HisPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Zobacz wszystko
Protokoły
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.