GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Synonim(y):
Ficoll density gradient medium, cell culture media
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pack of 6 × 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1440-02
kolor
Colorless to slightly yellow
zakres pH
5.5-7.5
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ficoll-Paque PLUS is a ready to use, sterile medium for isolation of lymphocytes in high yield from peripheral blood using a simple and rapid centrifugation procedure. It maintains the viability and a representative distribution of B and T lymphocytes.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready to use sterile medium for isolation of human lymphocytes in high yield from peripheral blood.
- Maintains viability and representative distribution of B and T lymphocytes.
- Low levels of endotoxin (< 0.12 EU/mL).
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protokoły
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
Ficoll 400® to niejonowy polimer o wysokiej hydrofilowości i rozpuszczalności w wodzie, odpowiedni do różnych zastosowań biologicznych.