GE17-0300-10
Ficoll® PM 400
Cytiva 17-0300-10, pack of 100 g
Synonim(y):
Density gradient medium
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
spray-dried
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0300-10
kolor
White
rozpuszczalność
soluble
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- For producing density gradients for separation of cells and subcellular components by centrifugation or by sedimentation at unit gravity.
- Neutral, highly branched, hydrophilic polymer of sucrose which dissolves readily in aqueous solution.
- Concentrations of up to 50% (w/v) covering densities of up to 1.2 g/mL can be achieved.
- Better osmotic properties than sucrose.
- Preserves functional and morphological integrity.
- Useful for separating cells that are sensitive to centrifugation and for separating cells of similar density but different size (under conditions of sedimentation at unit gravity).
- Does not penetrate biological membranes.
- Serves as the raw material for preparation of Ficoll-Paque gradients.
- Used in other applications such as electrophoresis, hybridization, cryopreservation, and as a hapten carrier.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
Tabela została opracowana, aby pomóc badaczowi w wyborze źródeł, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percollu w różnych typach komórek.
The table was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll in various cell types.
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
Protokoły
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
Poniższa procedura została oceniona przy użyciu Ficoll-Paque PLUS i jest zalecana do oddzielania normalnych próbek krwi w celu zapewnienia maksymalnej odtwarzalności.
Aby przygotować gradient Percolla, osmolalność Percolla musi być dostosowana za pomocą soli fizjologicznej lub pożywki do hodowli komórkowej, aby Percoll był izotoniczny z fizjologicznymi roztworami soli.
Powiązane treści
Dane zostały zebrane, aby pomóc badaczowi w wyborze referencji, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percoll dla określonego typu komórek lub tkanek.
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.