Przejdź do
F9378
Ficoll® 400
Type 400-DL, lyophilized powder
Ficoll® 400
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Polysucrose 400
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
349,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
Quality Segment
type
Type 400-DL
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
15-25°C
Application
Ficoll® 400 is used together with sodium diatrizoate (Paque) to create Ficoll-Paque, a density mixture, used for the separation of cells and organelles, especially blood derived lymphocytes and monocytes.[1] Ficoll 400 may be used for the development of new cell and organelle separation systems.[2] Ficoll 400 is used in tissue engineering and macromolecular conformation research for the development, evaluation and use of macromolecular crowding (MMC) systems and configurations.[3]
Used for cell separation and organelle isolation.
Other Notes
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
Dialyzed
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F1418F8636F4375
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
biological source
-
biological source
-
biological source
non-animal source
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder, spray-dried
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Columbia, MO
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Ficoll 400
    A great reagent, provides a pure pancreatic islet isolation
    Helpful?