GE17-5442-02
Ficoll®-Paque Premium
Cytiva 17-5442-02, pack of 6 × 100 mL
Synonim(y):
Ficoll density gradient medium, cell culture media
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 6 × 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5442-02
kolor
Colorless to slightly yellow
zakres pH
5.5-7.5
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ficoll-Paque PREMIUM products are based on Ficoll-Paque PLUS (see Ficoll-Paque PLUS) which has been used for more than 30 yr as a sterile density medium for the isolation of high yields of mononuclear cells from bone marrow, peripheral blood, and cord blood. All Ficoll-Paque PREMIUM products differ from Ficoll-Paque PLUS in that they are manufactured under a Quality Management System certified to ISO 13485:2003.
Zastosowanie
Can be used for isolating a broad range of human mononuclear cells including those of a higher density and for separating blood cells from mice or rats.
Can be used when isolating lower-density human mononuclear cells (e.g., mesenchymal stromal cells or monocytes).
Cechy i korzyści
- Sterile, ready to use reagents used to prepare mononuclear cell preparations from peripheral blood, bone marrow, and umbilical cord blood by density gradient centrifugation.
- Manufactured under a Quality Management System certified to ISO 13485:2003.
- Low levels of endotoxin (< 0.12 EU/mL) secured and tested.
- Cytotoxicity grade 0.
- A Regulatory Support File (RSF) is available for Ficoll-Paque PREMIUM products.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protokoły
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
Poniższa procedura została oceniona przy użyciu Ficoll-Paque PLUS i jest zalecana do oddzielania normalnych próbek krwi w celu zapewnienia maksymalnej odtwarzalności.
Aby przygotować gradient Percolla, osmolalność Percolla musi być dostosowana za pomocą soli fizjologicznej lub pożywki do hodowli komórkowej, aby Percoll był izotoniczny z fizjologicznymi roztworami soli.
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Powiązane treści
Dane zostały zebrane, aby pomóc badaczowi w wyborze referencji, które najprawdopodobniej zawierają istotne informacje dotyczące stosowania Percoll dla określonego typu komórek lub tkanek.
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.