Kluczowe dokumenty
Z642843
Greiner LeucoSep-tube
tube capacity 50 mL, sterile
Synonim(y):
Greiner Tube, Rurka LeucoSep
Wybierz wielkość
300 EA
8090,00 zł
8090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 EA
8090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.22
8090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue cap
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
transparent tube
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
external thread
opakowanie
bag of 25
case of 300
producent / nazwa handlowa
Greiner 227290
śr. korka
34.9 mm
Średnica
30 mm
pojemność probówki
50 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
LeucoSep tubes have been developed for the optimal separation of lymphocytes and peripheral mononuclear cells from human whole blood and bone marrow by means of density gradient centrifugation. The key feature of these tubes is the transparent, porous, biologically inert barrier constructed of high-grade polyethylene. The barrier prevents mixture of the sample material with the separation medium, maintaining a discontinuous gradient and improving separations.
Sterile tubes offer improved yields and recoveries, higher purity enrichments, and the benefit of less time spent in procedural preparations. Polypropylene tubes feature conical bottoms and printed blue graduation markings. Supplied with HDPE screw caps. Designed for single use only.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)