Przejdź do
F8016
Ficoll® 400
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Polysucrose 400
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
MDL number:
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
Type 400-DL
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Used for cell separation and organelle isolation.
Ficoll® 400 has been used for the isolation of mesenchymal stem cells from rat bone marrow and preparation of Ficoll cushion solution .
Other Notes
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8636F9378341691
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
type
Type 400-DL
type
-
type
Type 400-DL
type
-
organelle preparation, centrifugation gradients
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)