Przejdź do
EHU084001
MISSION® esiRNA
targeting human G6PD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGCAGATGCTGTGTCTGGTGGCCATGGAGAAGCCCGCCTCCACCAACTCAGATGACGTCCGTGATGAGAAGGTCAAGGTGTTGAAATGCATCTCAGAGGTGCAGGCCAACAATGTGGTCCTGGGCCAGTACGTGGGGAACCCCGATGGAGAGGGCGAGGCCACCAAAGGGTACCTGGACGACCCCACGGTGCCCCGCGGGTCCACCACCGCCACTTTTGCAGCCGTCGTCCTCTATGTGGAGAATGAGAGGTGGGATGGGGTGCCCTTCATCCTGCGCTGCGGCAAGGCCCTGAACGAGCGCAAGGCCGAGGTGAGGCTGCAGTTCCATGATGTGGCCGGCGACATCTTCCACCAGCAGTGCAAGCGCAACGAGCTGGTGATCCGCGTGCAGCCCAACGAGGCCGTGTACACCAAGATGATGACCAAGAAGCCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... G6PD(2539)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU136041EHU092661EHU139581
description
targeting human G6PD
description
targeting human FZD2
description
targeting human FUT8
description
targeting human PPY
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160211
Ensembl | human accession no.
ENSG00000180340
Ensembl | human accession no.
ENSG00000033170
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108849
esiRNA cDNA target sequence
CTGCAGATGCTGTGTCTGGTGGCCATGGAGAAGCCCGCCTCCACCAACTCAGATGACGTCCGTGATGAGAAGGTCAAGGTGTTGAAATGCATCTCAGAGGTGCAGGCCAACAATGTGGTCCTGGGCCAGTACGTGGGGAACCCCGATGGAGAGGGCGAGGCCACCAAAGGGTACCTGGACGACCCCACGGTGCCCCGCGGGTCCACCACCGCCACTTTTGCAGCCGTCGTCCTCTATGTGGAGAATGAGAGGTGGGATGGGGTGCCCTTCATCCTGCGCTGCGGCAAGGCCCTGAACGAGCGCAAGGCCGAGGTGAGGCTGCAGTTCCATGATGTGGCCGGCGACATCTTCCACCAGCAGTGCAAGCGCAACGAGCTGGTGATCCGCGTGCAGCCCAACGAGGCCGTGTACACCAAGATGATGACCAAGAAGCCG
esiRNA cDNA target sequence
GTCCTCAAGGTGCCATCCTATCTCAGCTACAAGTTTCTGGGCGAGCGTGATTGTGCTGCGCCCTGCGAACCTGCGCGGCCCGATGGTTCCATGTTCTTCTCACAGGAGGAGACGCGTTTCGCGCGCCTCTGGATCCTCACCTGGTCGGTGCTGTGCTGCGCTTCCACCTTCTTCACTGTCACCACGTACTTGGTAGACATGCAGCGCTTCCGCTACCCAGAGCGGCCTATCATTTTTCTGTCGGGCTGCTACACCATGGTGTCGGTGGCCTACATCGCGGGCTTCGTGCTCCAGGAGCGCGTGGTGTGCAACGAGCGCTTCTCCGAGGACGGTTACCGCACGGTGGTGCAGGGCACCAAGAAGGAGGGCTGCACCATCCTCTTCATGATGCTCTACTTCTTCAGCATGGCCAGCTCCATCTGGTGGGTCATCCTGTC
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTGCAAACTTCCATTCTTTAGATGACATCTACTATTTTGGGGGCCAGAATGCCCACAATCAAATTGCCATTTATGCTCACCAACCCCGAACTGCAGATGAAATTCCCATGGAACCTGGAGATATCATTGGTGTGGCTGGAAATCATTGGGATGGCTATTCTAAAGGTGTCAACAGGAAATTGGGAAGGACGGGCCTATATCCCTCCTACAAAGTTCGAGAGAAGATAGAAACGGTCAAGTACCCCACATATCCTGAGGCTGAGAAATAAAGCTCAGATGGAAGAGATAAACGACCAAACTCAGTTCGACCAAACTCAGTTCAAACCATTTCAGCCAAACTGTAGATGAAGAGGGCTCTGATCTAACAAAATAAGGTTATATGAGTAGATACTCTCAGCACCAAGAGCAGCTGGGAACTGAC
esiRNA cDNA target sequence
ACCTGCGTGGCTCTGTTACTACAGCCACTGCTGGGTGCCCAGGGAGCCCCACTGGAGCCAGTGTACCCAGGGGACAATGCCACACCAGAGCAGATGGCCCAGTATGCAGCTGATCTCCGTAGATACATCAACATGCTGACCAGGCCTAGGTATGGGAAAAGACACAAAGAGGACACGCTGGCCTTCTCGGAGTGGGGGTCCCCGCATGCTGCTGTCCCCAGGGAGCTCAGCCCGCTGGACTTATAATGCCACCTTCTGTCTCCTACGACTCCATGAGCAGCGCCAGCCCAGCTCTCCCCTCTGCACCCTTGGCTCTGGCCAAAGCTTGCTCCCTGCTCCCACACAGGCTCAATAAAGC
Gene Information
human ... G6PD(2539)
Gene Information
human ... FZD2(2535)
Gene Information
human ... FUT8(2530)
Gene Information
human ... PPY(5539)
NCBI accession no.
NM_001042351
NCBI accession no.
NM_001466
NCBI accession no.
NM_178154
NCBI accession no.
NM_002722
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)