Merck
G6PDHII-RO
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade II, from yeast
Synonim(y):
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
Wybierz wielkość
2 ML
870,00 zł
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
870,00 zł
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
yeast
Poziom jakości
Formularz
suspension
aktywność właściwa
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
opakowanie
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
producent / nazwa handlowa
Roche
optymalne pH
9.2
zakres pH
5-11
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) is a ubiquitous enzyme which acts as a catalyst in producing pentose. It also produces NADPH for various biosynthetic and detoxification reactions. Sometimes G6PD provides an alternative to main glycolytic pathway for glucose utilization. It also has its application as DNA markers on X-chromosome.
Zastosowanie
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH) is a component of cofactor recycling systems for NADPH. Additional reagent glucose-6-phosphate.
It was used in enzymatic determination of C6 phosphorylation of glycogen.[1]
Jakość
Contaminants: <0.001% CK, <0.05% GR, <0.01% 6-PGDH and PGluM each, <0.02% HK, <0.002% PGI
Postać fizyczna
Suspension in 3.2 M ammonium sulfate solution, pH approximately 6.0
Uwaga dotycząca przygotowania
Activator: Mg2+ (5 to 10 mM)
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna A DePaoli-Roach et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function