Merck
91043
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
≥95.0% (TLC)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NH2)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.72
Beilstein:
3572140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (TLC)
Formularz
flakes
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)