Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł 285,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
Cena katalogowa380,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
technique(s)
NMR: suitable
color
beige
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF | optical activity - | optical activity [α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Lys(Alloc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?