Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
Informacje o tej pozycji
613,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide, carboxylic acid, fluoro
SMILES string
Nc1nc(O)c2nc(CN(c3ccc(cc3)C(O)=O)C(=O)C(F)(F)F)cnc2n1
InChI
1S/C16H11F3N6O4/c17-16(18,19)14(29)25(9-3-1-7(2-4-9)13(27)28)6-8-5-21-11-10(22-8)12(26)24-15(20)23-11/h1-5H,6H2,(H,27,28)(H3,20,21,23,24,26)
InChI key
IJGIHDXKYQLIMA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description ≥93% |
| assay 95% | assay ≥93% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 270 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form solid | form powder |
| functional group carboxylic acid, fluoro, amide | functional group amine |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?