Kluczowe dokumenty
C2470
Coenzyme Q4
≥90%
Synonim(y):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(geranylgeranyl)-1,4-benzoquinone, Q-4, Ubiquinone-20, Ubiquinone-4
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Postać
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C29H44O4/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-17-23(5)18-19-25-24(6)26(30)28(32-7)29(33-8)27(25)31/h12,14,16,18,28-29H,9-11,13,15,17,19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+,23-18+
Klucz InChI
MDLQEORKYVBTDV-INVBOZNNSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves